Documents
Z331198
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
cylindrical
glass key
Joint
joint: ST/NS29/32
Caractéristiques
graduated
Fabricant/nom de marque
Lenz 4.3558.14
Capacité
500 mL
Taille de l'alésage du bouchon du robinet d'arrêt
4.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Informations légales
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH