Z327549
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 25 mL, blue graduations
52,50 €
About This Item
52,50 €
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
25 mL
Hauteur
170 mm
Couleur
blue graduations
Application(s)
PFAS testing
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.