Z327042
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
Joint
joint ST/NS neck12/21
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37448
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Capacité
50 mL