Z326801
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
63,50 €
About This Item
63,50 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint ST/NS neck19/26
Description
calibrated to contain (TC, EX)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
500 mL, accuracy: 0.25 mL
Capacité
500 mL