Principaux documents
Z325449
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 0.5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
AR-Glass
Caractéristiques
class B
graduation
subdivision 0.01 mL
supplementary to DIN range
Fabricant/nom de marque
BRAND 27069
Capacité
0.5 mL
Description générale
Messpipetten nach DIN 12 696. Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe, besonders beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.
Autres remarques
BR27069 (India)
Informations légales
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG