Z324760
BRAND® BLAUBRAND® mixing cylinder
volume 500 mL
142,00 €
About This Item
142,00 €
Produits recommandés
Joint
joint ST/NS stopper34/35
Caractéristiques
subdivision 5 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Hauteur
395 mm
Volume
500 mL