Z324264
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinders with detachable PP base and protective collar
volume 50 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Agence
according to DIN 12 680-1
Caractéristiques
subdivision 1 mL
Plage de mesure du volume
50 mL
Hauteur
190 mm