Principaux documents
X6625
Sigma-Aldrich
Xylenol Blue
Synonyme(s) :
p-Xylenol Blue, p-Xylenolsulfonephthalein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H22O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.48
Numéro Beilstein :
363132
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
Clé InChI
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N