X0629
Anti-XRCC1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 85 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using MCF7 cells fixed with paraformaldehyde-Triton
western blot: 0.5-1 μg/mL using A431 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... XRCC1(7515)
mouse ... Xrcc1(22594)
rat ... Xrcc1(84495)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- indirect immunofluorescence and telomere FISH (TEL-FISH)
- protein detection
- western analysis
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable