Principaux documents
WPB01041A
Whirl-Pak® Sampling Spoons
sterile
Synonyme(s) :
dispensing tool
WPB01041A-100EA
28,20 €
1000 EA
249,00 €
28,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
WPB01041A-100EA
28,20 €
1000 EA
249,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
24111500
Nomenclature NACRES :
NB.35
28,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Nasco Whirl-pak® B01041A
Longueur
~18 cm
Capacité
~15 mL
Description générale
This sterilized spoon is ideal for use with Whirl-Pak® bags where sterile techniques are required for collection of samples.
Caractéristiques et avantages
  • Single-time use removes contamination risk
  • The easy-to-use spoon is made of sturdy, durable polystyrene
  • The procedure for contamination-free use is to open the bag, push one spoon up, pull it out, and reclose the bag
Informations légales
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation