Documents
WH0146310M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF151 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ring finger protein 151
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNF151(146310)
Immunogène
RNF151 (NP_056484, 68 a.a. ~ 173 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HMNKLRKTIGRLEVKCKNADAGCIVTCPLAHRKGHQDSCPFELTACPNEGCTSQVPRGTLAEHRQHCQQGSQQRCPLGCGATLDPAERARHNCYRELHNAWSVRQE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable