WH0139628M1
Monoclonal Anti-FOXR2 antibody produced in mouse
clone 2C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FOXN6, Anti-MGC21658, Anti-forkhead box R2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXR2(139628)
Immunogène
Sequence
MDLKLKDCEFWYSLHGQVPGLLDWDMRNELFLPCTTDQCSLAEQILAKYRVGVMKPPEMPQKRRPSPDGDGPPCEPNLWMWVDPNILCPLGSQEAPKPSGKEDLTNISPFPQPPQKDEGSNCSEDKVVESLPSSSSEQSPLQKQGIHSPSDFELTEEEAEEPDDNSLQSPEMKCYQSQKLWQINNQEKSWQRPPLNCSHLIALALRNNPHCGLSVQEIYNFTRQHFPFFWTAPDGWKSTIHYNLCFLDSFEKVPDSLKDEDNARPRSCLWKLTKEGHRRFWEETRVLAFAQRERIQECMSQPELLTSLFDL
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable