Principaux documents
WH0130013M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACMSD antibody produced in mouse
clone 3A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-aminocarboxymuconate semialdehyde decarboxylase
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACMSD(130013)
Description générale
The neuronal excitotoxin quinolinate is an intermediate in the de novo synthesis pathway of NAD from tryptophan, and has been implicated in the pathogenesis of several neurodegenerative disorders. Quinolinate is derived from alpha-amino-beta-carboxy-muconate-epsilon-semialdehyde (ACMS). ACMSD (ACMS decarboxylase; EC 4.1.1.45) can divert ACMS to a benign catabolite and thus prevent the accumulation of quinolinate from ACMS.[supplied by OMIM
Immunogène
ACMSD (NP_612199, 179 a.a. ~ 278 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SHGFSMRPDLCAQDNPMNPKKYLGSFYTDALVHDPLSLKLLTDVIGKDKVILGTDYPFPLGELEPGKLIESMEEFDEETKNKLKAGNALAFLGLERKQFE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable