WH0125972M1
Monoclonal Anti-CALR3 antibody produced in mouse
clone 4E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CRT2, Anti-FLJ25355, Anti-MGC26577, Anti-calreticulin 3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CALR3(125972)
Description générale
Immunogène
Sequence
VYFQEEFLDGEHWRNRWLQSTNDSRFGHFRLSSGKFYGHKEKDKGLQTTQNGRFYAISARFKPFSNKGKTLVIQYTVKHEQKMDCGGGYIKVFPADIDQKNLNGKSQYYIMFGPDICGFDIKKVHVILHFKNKYHENKKLIRCKVDGFTHLYTLILRPDLSYDVKIDGQSIESGSIEYDWNLTSLKKETSPAESKDWEQTKDNKAQDWEKHFLDASTSKQSDWNGDLDGDWPAPMLQKPPYQDGLKPEGIHKDVWLHRKMKNTDYLTQYDLSEFENIGAIGLELWQVRSGTIFDNFLITDDEEYADNFGKATWGETKGPEREMDAIQAKEEMKKAREEEEEELLSGKINRHEHYFNQFHRRNEL
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable