WH0084851M1
Monoclonal Anti-TRIM52 antibody produced in mouse
clone 6D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC16175, Anti-RNF102, Anti-tripartite motif-containing 52
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM52(84851)
Immunogène
Sequence
LANMVQIIRQMCPTPYRGNRSNDQGMCFKHQEALKLFCEVDKEAICVVCRESRSHKQHSVLPLEEVVQEYQEIKLETTLVGILQIEQESIHSKAYNQ
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable