WH0084733M4
Monoclonal Anti-CBX2 antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CDCA6, Anti-M33, Anti-MGC10561, Anti-chromobox homolog 2 (Pc class homolog, Drosophila)
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CBX2(84733)
Immunogène
Sequence
EVQNRKRGKRPRGRPRKLTAMSSCSRRSKLKVGGCAGYADPTSQHPLGVGGRQREGLGPSGRGWHFCQQSVPLLGKQEPPFFLSLSFCCQGPQPAESSSP
Forme physique
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable