Principaux documents
WH0084441M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAML2 antibody produced in mouse
clone 4A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686N0150, Anti-KIAA1819, Anti-MAM2, Anti-MAM3, Anti-mastermind-like 2 (Drosophila)
100 μG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
416,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAML2(84441)
Immunogène
MAML2 (NP_115803, 796 a.a. ~ 894 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RPPPDYKDQRRNVGNMQPTAQYSGGSSTISLNSNQALANPVSTHTILTPNSSLLSTSHGTRMPSLSTAVQNMGMYGNLPCNQPNTYSVTSGMNQLTQQR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Dounia Ben Amar et al.
Nature communications, 13(1), 2549-2549 (2022-05-11)
Embryonic malignant transformation is concomitant to organogenesis, often affecting multipotent and migratory progenitors. While lineage relationships between malignant cells and their physiological counterparts are extensively investigated, the contribution of exogenous embryonic signals is not fully known. Neuroblastoma (NB) is a