Principaux documents
WH0084000M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TMPRSS13 antibody produced in mouse
clone 4F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MSP, Anti-MSPL, Anti-TMPRSS11, Anti-Transmembrane protease, serine 13
100 μG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
416,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
TMPRSS13 (NP_114435, 182 a.a. ~ 279 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGVVDCKLKSDELGCVRFDWDKSLLKIYSGSSHQWLPICSSNWNDSYSEKTCQQLGFESAHRTTEVAHRDFANSFSILRYNSTIQESLHRSECPSQRY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable