Principaux documents
WH0083844M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-USP26 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC120066, Anti-MGC120067, Anti-MGC120068, Anti-ubiquitin specific peptidase 26
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USP26(83844)
Description générale
This gene encodes a member of the ubiquitin-specific processing (UBP) family of proteases and is a deubiquitinating enzyme (DUB) with His and Cys domains. It is specifically expressed in testis tissue. Mutations in this gene have been associated with Sertoli cell-only syndrome and male infertility. (provided by RefSeq)
Immunogène
USP26 (NP_112223, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAALFLRGFVQIGNCKTGISKSKEAFIEAVERKKKDRLVLYFKSGKYSTFRLSDNIQNVVLKSYRGNQNHLHLTLQNNNGLFIEGLSSTDAEQLKIFLDRVHQNEVQPPV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable