Key Documents
WH0079716M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPEPL1 antibody produced in mouse
clone 3F8-1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ11583, Anti-FLJ42065, Anti-aminopeptidase-like 1, Anti-bA261P9.2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F8-1A6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPEPL1(79716)
Immunogène
NPEPL1 (AAH20507, 1 a.a. ~ 523 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MANVGLQFQASAGDSDPQSRPLLLLGQLHHLHRVPWSHVRGKLQPRVTEELWQAALSTLNPNPTDSCPLYLNYATVAALPCRVSRHNSPSAAHFITRLVRTCLPPGAHRCIVMVCEQPEVFASACALARAFPLFTHRSGASRRLEKKTVTVEFFLVGQDNGPVEVSTLQCLANATDGVRLAARIVDTPCNEMNTDTFLEEINKVGKELGIIPTIIRDEELKTRGFGGIYGVGKAALHPPALAVLSHTPDGATQTIAWVGKGIVYDTGGLSIKGKTTMPGMKRDCGGAAAVLGAFRAAIKQGFKDNLHAVFCLAENSVGPNATRPDDIHLLYSGKTVEINNTDAEGRLVLADGVSYACKDLGADIILDMATLTGAQGIATGKYHAAVLTNSAEWEAACVKAGRKCGDLVHPLVYCPELHFSEFTSAVADMKNSVADRDNSPSSCAGLFIASHIGFDWPGVWVHLDIAAPVHAGERATGFGVALLLALFGRASEDPLLNLVSPLGCEVDVEEGDLGRDSKRRRLV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable