WH0065008M1
Monoclonal Anti-MRPL1 antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BM022, Anti-L1mt, Anti-mitochondrial ribosomal protein L1
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MRPL1(65008)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MVYQTSLCSCSVNIRVPNRHFAAAKKSAKKTKKGAKEKTPDEKKDEIEKIKAYPYMEGEPEDDVYLKRLYPRQIYEVEKAVHLLKKFQILDFTSPKQSVYLDLTLDMALGKKKNVEPFTSVLSLPYPFASEINKVAVFTENASEVKIAEENGAASAGGTSLIQKIWDDEIVADFYVAVPEIMPELNRLRKKLNKKYPKLSRNSIGRDIPKMLELFKNGHEIKVDEERENFLQTKIATLDMSSDQIAANLQAVINEVCRHRPLNLGPFVVRAFLRSSTSEGLLLKIDPLLPKEVKNEESEKEDA
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable