Principaux documents
WH0064853M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C1orf80 antibody produced in mouse
clone 2E6-1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ32421, Anti-hypothetical protein FLJ12806
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E6-1C11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AIDA(64853)
Immunogène
FLJ12806 (AAH15535, 1 a.a. ~ 306 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSEVTRSLLQRWGASFRRGADFDSWGQLVEAIDEYQILARHLQKEAQAQHNNSEFTEEQKKTIGKIATCLELRSAALQSTQSQEEFKLEDLKKLEPILKNILTYNKEFPFDVQPVPLRRILAPGEEENLEFEEDEEEGGAGAGSPDSFPARVPGTLLPRLPSEPGMTLLTIRIEKIGLKDAGQCIDPYITVSVKDLNGIDLTPVQDTPVASRKEDTYVHFNVDIELQKHVEKLTKGAAIFFEFKHYKPKKRFTSTKCFAFMEMDEIKPGPIVIELYKKPTDFKRKKLQLLTKKPLYLHLHQTLHKE
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable