WH0058985M3
Monoclonal Anti-IL22RA1 antibody produced in mouse
clone 6B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CRF29, Anti-IL22R, Anti-interleukin 22 receptor, alpha 1
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL22RA1(58985)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
EDPSDLLQHVKFQSSNFENILTWDSGPEGTPDTVYSIEYKTYGERDWVAKKGCQRITRKSCNLTVETGNLTELYYARVTAVSAGGRSATKMTDRFSSLQHTTLKPPDVTCISKVRSIQMIVHPTPTPIRAGDGHRLTLEDIFHDLFYHLELQVNRTYQMHLGGKQREYEFFGLTPDTEFLGTIMICVPTWAKESAPYMCRVKTLPDRTWTYSFSGAFLFSMGFLVAVLCYLSYRYVTKPPAPPNSLNVQRVLTFQPLRFIQEHVLIPVFDLSGPSSLAQPVQYSQIRVSGPREPAGAPQRHSLSEITYLGQPDISILQPSNVPPPQILSPLSYAPNAAPEVGPPSYAPQVTPEAQFPFYAPQAISKVQPSSYAPQATPDSWPPSYGVCMEGSGKDSPTGTLSSPKHLRPKGQLQKEPPAGSCMLGGLSLQEVTSLAMEESQEAKSLHQPLGICTDRTSDPNVLHSGEEGTPQYLKGQLPLLSSVQIEGHPMSLPLQPPSRPCSPSDQGPSPWGLLESLVCPKDEAKSPAPETSDLEQPTELDSLFRGLALTVQWES
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable