Principaux documents
WH0056946M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C11orf30 antibody produced in mouse
clone 5D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EMSY, Anti-FLJ90741, Anti-GL002, Anti-chromosome 11 open reading frame 30
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Immunogène
C11orf30 (NP_064578, 1081 a.a. ~ 1178 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PASSEKQTASQVEQPIITQGSSVTKITFEGRQPPTVTKITGGSSVPKLTSPVTSISPIQASEKTAVSDILKMSLMEAQIDTNVEHMIVDPPKKALATS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable