WH0054659M2
Monoclonal Anti-UGT1A3 antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A3, Anti-UGT1*3, Anti-UGT1C
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... UGT1A3(54659)
Description générale
Immunogène
Sequence
KVLVVPIDGSHWLSMREVLRELHARGHQAVVLTPEVNMHIKEENFFTLTTYAISWTQDEFDRHVLGHTQLYFETEHFLKKFFRSMAMLNNMSLVYHRSCV
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable