WH0050814M1
Monoclonal Anti-NSDHL antibody produced in mouse
clone 6E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-H105E3, Anti-NAD(P) dependent steroid dehydrogenase-like, Anti-XAP104
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NSDHL(50814)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MEPAVSEPMRDQVARTHLTEDTPKVNADIEKVNQNQAKRCTVIGGSGFLGQHMVEQLLARGYAVNVFDIQQGFDNPQVRFFLGDLCSRQDLYPALKGVNTVFHCASPPPS
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable