WH0030819M1
Monoclonal Anti-KCNIP2 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp566L1246, Anti-KCHIP2, Anti-Kv channel interacting protein 2, Anti-MGC17241
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNIP2(30819)
Description générale
Immunogène
Sequence
MRGQGRKESLSDSRDLDGSYDQLTGHPPGPTKKALKQRFLKLLPCCGPQALPSVSENSVDDEFELSTVCHRPEGLEQLQEQTKFTRKELQVLYRGFKNEC
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable