WH0030062M1
Monoclonal Anti-RAX antibody produced in mouse
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-RX, Anti-retina and anterior neural fold homeobox
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RAX(30062)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
KEPWEARPSPGLPVGPATGEAKLSEEEQPKKKHRRNRTTFTTYQLHELERAFEKSHYPDVYSREELAGKVNLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQEKLEVSSMKLQD
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable