WH0029907M1
Monoclonal Anti-SNX15 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HSAF001435, Anti-sorting nexin 15
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNX15(29907)
Description générale
Immunogène
Sequence
RYSDFRKLHGDLAYTHRNLFRRLEEFPAFPRAQVFGRFEASVIEERRKGAEDLLRFTVHIPALNNSPQLKEFFRGGEVTRPLEVSRDLH
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable