Principaux documents
WH0027163M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASAHL antibody produced in mouse
clone 5E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-N-acylsphingosine amidohydrolase (acid ceramidase)-like, Anti-NAAA
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NAAA(27163)
Description générale
This gene encodes an N-acylethanolamine-hydrolyzing enzyme which is highly similar to acid ceramidase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
NAAA (NP_055250, 36 a.a. ~ 104 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FNVSLDSVPELRWLPVLRHYDLDLVRAAMAQVIGDRVPKWVHVLIGKVVLELERFLPQPFTGEIRGMCD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable