WH0026512M2
Monoclonal Anti-DDX26 antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DBI1, Anti-DDX26A, Anti-DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 26, Anti-DICE1, Anti-DKFZP434B105, Anti-HDB, Anti-Notchl2
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INTS6(26512)
Description générale
Immunogène
Sequence
DKEQCAEENIPASSLNKGKKLMHCRSHEEVNTELKAQIMKEIRKPGRKYERIFTLLKHVQGSLQTRLIFLQNVIKEASRFKKRMLIEQLENFLDEIHRRANQINHINSN
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable