WH0026054M1
Monoclonal Anti-SENP6 antibody produced in mouse
clone 4B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ11355, Anti-KIAA0389, Anti-KIAA0797, Anti-SSP1, Anti-SUMO1/sentrin specific protease 6, Anti-SUSP1
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SENP6(26054)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MAAGKSGGSAGEITFLEALARSESKRDGGFKNNWSFDHEEESEGDTDKDGTNLLSVDEDEDSETSKGKKLNRRSEIVANSSGEFILKTYVRRNKSESFKTLKGNPIGLNM
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable