Principaux documents
WH0023677M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3BP4 antibody produced in mouse
clone 3F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BOG25, Anti-SH3-domain binding protein 4
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH3BP4(23677)
Description générale
This gene encodes a protein with 3 Asn-Pro-Phe (NPF) motifs, an SH3 domain, a PXXP motif, a bipartite nuclear targeting signal, and a tyrosine phosphorylation site. This protein is involved in cargo-specific control of clathrin-mediated endocytosis, specifically controlling the internalization of a specific protein receptor. (provided by RefSeq)
Immunogène
SH3BP4 (AAH57396, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAQRIRAANSNGLPRCKSEGTLIDLSEGFSETSFNDIKVPSPSALLVDNPTPFGNAKEVIAIKDYCPTNFTTLKFSKGDHLYVLDTSGGEWWYAHNTTEMGYIPSSYVQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable