WH0023581M1
Monoclonal Anti-CASP14 antibody produced in mouse
clone 4C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC119078, Anti-MGC119079, Anti-caspase 14, apoptosis-related cysteine peptidase
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP14(23581)
Description générale
Immunogène
Sequence
RGEQRDPGETVGGDEIVMVIKDSPQTIPTYTDALHVYSTVEGYIAYRHDQKGSCFIQTLVDVFTKRKGHILELLTEVTRRMAEAELVQEGKARKTNPEIQSTLRKRLYLQ
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable