WH0011180M1
Monoclonal Anti-WDR6 antibody produced in mouse
clone 2D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ10218, Anti-WD repeat domain 6
416,00 €
About This Item
416,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WDR6(11180)
Description générale
Immunogène
Sequence
MHLSSHRLDEYWDRQRNRHRMVKVDPETRYMSLAVCELDQPGLGPLVAAACSDGAVRLFLLQDSGRILQLLAETFHHKRCVLKVHSFTHEAPNQRRRLLLCSAATDGSLAFWDLTTMLDHDSTVLEPPVDPGLPYRLGTPSLTLQAHSCGINSLHTLPTREGHHLVASGSEDGSLHVFVLAVEMLQLEEAVGEAGLVPQLRVLEEYSVPCAHAAHVTGLKILSPSIMVSASIDQRLTFWRLGHGEPTFMNSTVFHVPDVADMDCWPVSPEFGHRCALGGQGLEVYNWYD
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable