WH0011093M6
Monoclonal Anti-ADAMTS13 antibody produced in mouse
clone 4F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13, Anti-C9orf8, Anti-DKFZp434C2322, Anti-MGC118899, Anti-MGC118900, Anti-TTP, Anti-VWFCP, Anti-vWFCP
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADAMTS13(11093)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
FINVAPHARIAIHALATNMGAGTEGANASYILIRDTHSLRTTAFHGQQVLYWESESSQAEMEFSEGFLKAQASLRGQYWTLQSWVPEMQDPQSWKGKEGT
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable