WH0010916M4
Monoclonal Anti-MAGED2 antibody produced in mouse
clone 6G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-11B6, Anti-BCG1, Anti-HCA10, Anti-JCL1, Anti-MAGED, Anti-MAGED2, Anti-MGC8386, Anti-melanoma antigen family D, 2
416,00 €
About This Item
416,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAGED2(10916)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
AEASEKDSSSMMQTLLTVTQNVEVPETPKASKALEVSEDVKVSKASGVSKATEVSKTPEAREAPATQASSTTQLTDTQVLAAENKSLAADTKKQNADPQAVTMPATETKK
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable