WH0010155M1
Monoclonal Anti-TRIM28 antibody produced in mouse
clone 4E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KAP1, Anti-RNF96, Anti-TF1B, Anti-TIF1B, Anti-tripartite motif-containing 28
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM28(10155)
Description générale
Immunogène
Sequence
IVDPVEPHGEMKFQWDLNAWTKSAEAFGKIVAERPGTNSTGPAPMAPPRAPGPLSKQGSGSSQPMEVQEGYGFGSGDDPYSSAEPHVSGVKRSRSGEGEVSGLMRKVPRVSLERLDLDLTADSQPPVFKVFPGSTTEDYNLIVIER
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable