WH0010079M2
Monoclonal Anti-ATP9A antibody produced in mouse
clone 3G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ATPIIA, Anti-ATPase, Class II, type 9A, Anti-KIAA0611
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATP9A(10079)
Immunogène
Sequence
YSWVIRRDSKIPGTVVRSSTIPEQLGRISYLLTDKTGTLTQNEMIFKRLHLGTVAYGLDSMDEVQSHIFSIYTQQSQDPPAQKGPTLTTKVRRTMSSRV
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable