WH0010077M2
Monoclonal Anti-TSPAN32 antibody produced in mouse
clone 2B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC22455, Anti-PHEMX, Anti-PHMX, Anti-TSSC6, Anti-tetraspanin 32
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSPAN32(10077)
Description générale
Immunogène
Sequence
RCGCSLDRKGKYTLTPRACGRQPQEPSLLRCSQGGPTHCLHSEAVAIGPRGCSGSLRWLQESDAAPLPLSCHLAAHRALQGRSRGGLSGCPERGLSD
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable