Principaux documents
WH0010036M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHAF1A antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CAF1, Anti-CAF1B, Anti-CAF1P150, Anti-MGC71229, Anti-P150, Anti-chromatin assembly factor 1, subunit A (p150)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHAF1A(10036)
Catégories apparentées
Description générale
Chromatin assembly factor I (CAF1) is a nuclear complex consisting of p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245), and p150 (CHAF1A) subunits that assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]).[supplied by OMIM
Immunogène
CHAF1A (AAH67093, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CKDRPAFPVKKLIQARLPFKRLNLVPKGKADDMSDDQGTSVQSKSPDLEASLDTLENNCHVGSDIDFRPKLVNGKGPLDNFLRNRIETSIGQSTVIIDLT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable