Principaux documents
WH0009986M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RCE1 antibody produced in mouse
clone 6A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FACE2, Anti-RCE1 homolog, prenyl protein peptidase (S. cerevisiae), Anti-RCE1A, Anti-RCE1B
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6A6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RCE1(9986)
Description générale
This gene encodes an integral membrane protein which is classified as a member of the metalloproteinase family. This enzyme is thought to function in the maintenance and processing of CAAX-type prenylated proteins. (provided by RefSeq)
Immunogène
RCE1 (NP_005124, 133 a.a. ~ 182 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QLSMDCPCDLADGLKVVLAPRSWARCLTDMRWLRNQVIAPLTEELVFRAC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable