WH0009924M1
Monoclonal Anti-USP52 antibody produced in mouse
clone 6A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0710, Anti-PAN2, Anti-ubiquitin specific peptidase 52
About This Item
IF
WB
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6A7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAN2(9924)
Immunogène
Sequence
TVYLFHMPRKRMISLRFLAWYFLDLKIQGETHDSIEDARTALQLYRKYLELSKNGTEPESFHKVLKGLYEKGRKMDWKVPEPEGQTSPKNAAVFSSVLAL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable