Principaux documents
WH0009473M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C1orf38 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ICB1, Anti-chromosome 1 open reading frame 38
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C1orf38(9473)
Immunogène
C1orf38 (AAH31655, 1 a.a. ~ 111 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEGQQVILHLPLSQKGPFWTWEPSAPRTLLQVLQDPALKDLVLTCPTLPWHSLILRPQYEIQAIMHIFSSLRIAATRSAAQTQGEDLARVHQGWLQYVQQDSCPQEGPQAR
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable