WH0009467M1
Monoclonal Anti-SH3BP5 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SAB, Anti-SH3-domain binding protein 5 (BTK-associated)
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH3BP5(9467)
Immunogène
Sequence
GLEEEEEVDPRIQGELEKLNQSTDDINRRETELEDARQKFRSVLVEATVKLDELVKKIGKAVEDSKPYWEARRVARQAQLEAQKATQDFQRATEVLRAAKETISLAEQR
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable