WH0009231M1
Monoclonal Anti-DLG5 antibody produced in mouse
clone 2A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0583, Anti-PDLG, Anti-discs, large homolog 5 (Drosophila)
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLG5(9231)
Description générale
Immunogène
Sequence
LDIAPHAIERLHHMHIYPIVIFIHYKSAKHIKEQRDPIYLRDKVTQRHSKEQFEAAQKLEQEYSRYFTGVIQGGALSSICTQILAMVNQEQNKVLWIPACPL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable