WH0008888M1
Monoclonal Anti-MCM3AP antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GANP, Anti-KIAA0572, Anti-MAP80, Anti-MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae) associated protein
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MCM3AP(8888)
Description générale
Immunogène
Sequence
VRVARCCEDVCAHLVDLFLVEEIFQTAKETLQELQCFCKYLQRWREAVTARKKLRRQMRAFPAAPCCVDVSDRLRALAPSAECPIAEENLARGLLDLGHA
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable