WH0008653M1
Monoclonal Anti-DDX3Y antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DBY, Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, Y-linked
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DDX3Y(8653)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSHVVVKNDPELDQQLANLDLNSEKQSGGASTASKGRYIPPHLRNREASKGFHDKDSSGWSCSKDKDAYSSFGSRDSRGK
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable