Principaux documents
WH0007761M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF214 antibody produced in mouse
clone 8E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BAZ1, Anti-zinc finger protein 214
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8E7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF214(7761)
Immunogène
ZNF214 (NP_037381, 210 a.a. ~ 319 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRDSMEEKYCGCNKCKGIYYWNSRCVFHKRNQPGENLCQCSIRKACFSQRSDLYRHPRNHIGKKLYGCDEVDGNFHQSSGVHFHQRVHIGEVPYSCNACGKSFSQISSLH
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable