WH0007328M1
Monoclonal Anti-UBE2H antibody produced in mouse
clone 3C4-1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-E220K, Anti-UBC8, Anti-UBCH, Anti-UBCH2, Anti-ubiquitin-conjugating enzyme E2H (UBC8 homolog, yeast)
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C4-1A2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBE2H(7328)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSSPSPGKRRMDTDVVKLIESKHEVTILGGLNEFVVKFYGPQGTPYEGGVWKVRVDLPDKYPFKSPSIGFMNKIFHPNIDEASGTVCLDVINQTWTALYDLTNIFESFLPQLLAYPNPIDPLNGDAAAMYLHRPEEYKQKIKEYIQKYATEEALKEQEEGTGDSSSESSMSDFSEDEAQDMEL
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable